missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Fc gamma RIII (CD16) Biotinylated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18783018
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 Tests
Tamaño de la unidad:
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18783018 25 Tests 25 tests
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18783018

Marca: R&D Systems FAB2546B025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fc gamma RIII (CD16) Monoclonal specifically detects Fc gamma RIII (CD16) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fc gamma RIII (CD16)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 245536
Conjugado Biotin
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen O75015
Alias de gen CD16, CD16A, CD16b, Fc fragment of IgG receptor IIIa, FCG3, FCGR3, FCGR3A, FCGR3B, FCGRIII, FcgRIIIA, FcgRIIIB, FcR-10, FCRIII, FCRIIIA, FCRIIIB, IGFR3, IMD20
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Fc gamma RIIIA/B (CD16) Thr20-Gln208 Accession # O75015
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2214
Especificidad de la prueba Detects human Fc gamma RIIIA/B (CD16) in direct ELISAs. In direct ELISAs, approximately 10% cross-reactivity with recombinant human Fc gamma RIIA and recombinant mouse Fc gamma RIII is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.