missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Fas/TNFRSF6/CD95 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18772539
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18772539 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18772539 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB144SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

Fas/TNFRSF6/CD95 Monoclonal specifically detects Fas/TNFRSF6/CD95 in Human samples. It is validated for ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fas/TNFRSF6/CD95
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 50830
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P25445
Alias de gen Apo-1, Apo-1 antigen, apoptosis antigen 1, Apoptosis-mediating surface antigen FAS, APT1, APT1FASTM, CD95, CD95 antigen, CD95ALPS1A, Fas (TNF receptor superfamily, member 6), Fas AMA, Fas antigen, FAS1, FASLG receptor, TNFRSF6, TNFRSF6member 6, tumor necrosis factor receptor superfamily member 6
Símbolos de los genes FAS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Fas Gln26-Asn173 Accession # P25445
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 355
Especificidad de la prueba Detects human Fas in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant human (rh) TNF RI, rhTNF RII, rmTNF RI, or rmTNF RII.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.