missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Fas Ligand/TNFSF6 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18770847
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18770847 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18770847

Marca: R&D Systems MAB0951SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fas Ligand/TNFSF6 Monoclonal specifically detects Fas Ligand/TNFSF6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fas Ligand/TNFSF6
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 154911
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 5-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P48023
Alias de gen apoptosis (APO-1) antigen ligand 1, Apoptosis antigen ligand, APT1LG1CD95L, APTL, CD178, CD178 antigen, CD95L, CD95-L, Fas antigen ligand, Fas ligand, Fas ligand (TNF superfamily, member 6), FASLCD95 ligand, FASLG, TNFSF6, TNFSF6FasL, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 6, tumor necrosis factor ligand superfamily member 6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human Fas Ligand/TNFSF6, Pro134-Leu281, Accession No. P48023
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 356.0
Especificidad de la prueba Detects human Fas Ligand/TNFSF6 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.