missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Fas Ligand/TNFSF6 Alexa Fluor™ 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18709056
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18709056 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18709056

Marca: R&D Systems FAB126T100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fas Ligand/TNFSF6 Monoclonal antibody specifically detects Fas Ligand/TNFSF6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fas Ligand/TNFSF6
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 100419
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen P48023
Alias de gen apoptosis (APO-1) antigen ligand 1, Apoptosis antigen ligand, APT1LG1CD95L, APTL, CD178, CD178 antigen, CD95L, CD95-L, Fas antigen ligand, Fas ligand, Fas ligand (TNF superfamily, member 6), FASLCD95 ligand, FASLG, TNFSF6, TNFSF6FasL, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 6, tumor necrosis factor ligand superfamily member 6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Fas Ligand/TNFSF6, Pro134-Leu281, Accession # P48023
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 356
Reconstitución Reconstitution default not known
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.