missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human FANCD2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18723389
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18723389 100 μg 100 microgramos
18710028 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18723389

Marca: R&D Systems MAB9369100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

FANCD2 Monoclonal specifically detects FANCD2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FANCD2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon 1290D
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Simple Western 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Knockout Validated
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q9BXW9
Alias de gen DKFZp762A223, FA4, FACD, FAD, FAD2, FA-D2, FADFAD2, FANCD, Fanconi anemia complementation group D2, Fanconi anemia group D2 protein, Fanconi anemia, complementation group D2, FLJ23826, FPN1, HFE4, IREG1, Protein FACD2, SLC11A3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human FANCD2 Glu11-Glu230 Accession # Q9BXW9
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2177
Especificidad de la prueba Detects human FANCD2 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.