Learn More
Invitrogen™ Human FAM82A1 Synthetic Peptide
Código de producto. 15295049
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
15295049 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 15295049 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PEP1052
Synthetic Peptide
FAM82A1 Synthetic Peptide, PEP-1052, from Invitrogen.
The human protein FAM82A1, also known as regulator of microtubule dynamics 2 (RMD2), was one of three proteins identified as related to a family of microtubule-associated proteins in C. elegans. FAM82A1 contains multiple coiled-coil domains and localize to the spindle microtubules and spindle poles during cell division. During interphase, RMD2 localizes to the cytoplasm with protein observed in the microtubule lattice and perinuclear region.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gene ID (Entrez) 151393
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso Q96LZ7
Nombre común Human FAM82A1
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen RMDN2
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS