Learn More
Invitrogen™ Human Factor V Native Protein
Código de producto. 11584151
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
11584151 50 μg 50 microgramos
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11584151
Marke: Invitrogen™ RP43126
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Native Protein
RP-43126 contains native human Factor V protein. RP-43126 may be used as a positive control in many immunological assays. The product is of human blood/plasma origin. Although the starting material was tested prior to initiation of the manufacturing process, and was found negative or nonreactive for anti-HIV-1/2, HIV-1 antigen(s), HBsAg, STS, anti-HCV, anti-HBcore and anti-HTLV I & II, extreme caution should be used when handling this material as there is a margin of error in all tests. This product is to be used for IN VITRO research purposes only, and is not intended for clinical or diagnostic use!
Coagulation factor V (or Proaccelerin) is an essential factor of the blood coagulation cascade. This factor circulates in plasma, and is converted to the active form by the release of the activation peptide by thrombin during coagulation. This generates a heavy chain and a light chain which are held together by calcium ions. The active factor V is a cofactor that participates with activated coagulation factor X to activate prothrombin to thrombin. Defects in the Factor V gene can result various diseases including Factor V deficiency, thrombophilia due to activated protein C resistance, Budd-Chiari syndrome, Ischemic stroke, and recurrent pregnancy loss.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Número de acceso P12259
Concentración 4.8 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Control
Formulación 50% water with 50% glycerol and no preservative
ID de gen (Entrez) 2153
Peso molecular 330 kDa
Nombre Human Factor V
Cantidad 50 μg
Fuente Human
Estado normativo RUO
Alias de gen Ac2-120; Activated protein C cofactor; AI173222; Cf5; Cf-5; coagulation factor V; coagulation factor V (proaccelerin, labile factor); Coagulation factor V heavy chain; coagulation factor V jinjiang A2 domain; Coagulation factor V light chain; F5; Factor 5; factor V; factor V Leiden; Factor5; FVL; PCCF; Proaccelerin, labile factor; RPRGL1; THPH2
Nombre común Factor V
Símbolo de gen F5
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.