missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Exostosin-like 3/EXTL3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18780117
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18780117 25 μg 25 microgramos
18182551 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18780117

Marca: R&D Systems MAB2635SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Exostosin-like 3/EXTL3 Monoclonal specifically detects Exostosin-like 3/EXTL3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Exostosin-like 3/EXTL3
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 311007
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen O43909
Alias de gen botv, DKFZp686C2342, EC 2.4.1.223, exostoses (multiple)-like 3, Exostosin like 3, exostosin-like 3, EXTL1L, EXTL3, EXTR1BOTV, EXT-related protein 1, Glucuronyl-galactosyl-proteoglycan 4-alpha-N-acetylglucosaminyltransferase, Hereditary multiple exostoses gene isolog, KIAA0519, Multiple exostosis-like protein 3, Putative tumor suppressor protein EXTL3, REG, reg receptor, REGR, RPR
Símbolos de los genes EXTL3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Exostosin-like 3/EXTL3 Thr52-Ile919 Accession # O43909
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2137
Especificidad de la prueba Detects human Exostosin-like 3/EXTL3 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.