missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human ETV1 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
183.00€ - 471.00€
Especificaciones
| Antígeno | ETV1 |
|---|---|
| Clon | 815207 |
| Dilución | Western Blot 2 ug/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18738568
![]() |
R&D Systems
MAB9389-SP |
25 μg |
183.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18791099
![]() |
R&D Systems
MAB9389-100 |
100 μg |
471.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ETV1 Monoclonal specifically detects ETV1 in Human samples. It is validated for Western Blot.Especificaciones
| ETV1 | |
| Western Blot 2 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| P50549 | |
| 2115 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 815207 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| DKFZp781L0674, ER81, ER81ets variant gene 1, ETS translocation variant 1, ets variant 1, Ets-related protein 81, MGC104699, MGC120533, MGC120534 | |
| E. coli-derived recombinant human ETV1 Asn120-Leu190 Accession # P50549 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human ETV1 in direct ELISAs and Western blots. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto