missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human ESRP2 Synthetic Peptide
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Descripción
RBM35B Synthetic Peptide, PEP-1224, from Invitrogen.
RBM35A, also known as ESRP2, is a mRNA splicing factor that with its related protein RBM35A (ESRP1) are coordinators of an epithelial cell-type-specific splicing program. Both RBM35B and RBM35A are involved in posttranscriptional regulation of a number of genes such as FGFR2, CD44, CTNND1, and ENAH by exerting a differential effect on protein translation via 5' UTRs of mRNAs, suggesting that these proteins are global regulators of an epithelial regulatory network. Loss of this global ESRP-regulated epithelial splicing program induces the phenotypic changes in cell morphology that are observed during the epithelial-mesenchymal transition.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 80004 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | Q9H6T0 |
| Nombre común | Human ESRP2 |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido