Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de ESAM humano
Código de producto. 17894080
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17894080
Marca: Invitrogen™ EH176RBX10
ELISA
Human ESAM quantitates human ESAM in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ESAM.
ESAM es una proteína de membrana de 55 kDa compuesta por 2 dominios Ig extracelulares, un único dominio transmembrana y un dominio citoplásmico de 120 aminoácidos. La ESAM está relacionada con los miembros de la familia de las moléculas de adhesión de la unión (JAM), y se expresa en las células endoteliales y en las plaquetas activadas. La ESAM en las uniones estrechas endoteliales desempeña un papel en la regulación de la permeabilidad vascular, en respuesta a agentes como el VEGF o los neutrófilos extravasados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 2310008D05Rik; molécula de adhesión de células endoteliales; molécula de adhesión selectiva de células endoteliales; molécula de adhesión específica de células endoteliales; ESAM; Esam1; proteína que interactúa con HUEL (C4orf1); proteína LP4791; UNQ220/PRO246; W117m
Intervalo del ensayo De 0,082 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,08 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q96AP7
Símbolo de gen ESAM
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo ESAM
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min