missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de ESAM humano

Código de producto. p-7219358
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17144929 5 x 96 pruebas cada uno
17894080 10 × 96 pruebas paquete de 10
17194453 96 pruebas paquete de 96
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17144929

Marca: Invitrogen™ EH176RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human ESAM quantitates human ESAM in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ESAM.

ESAM es una proteína de membrana de 55 kDa compuesta por 2 dominios Ig extracelulares, un único dominio transmembrana y un dominio citoplásmico de 120 aminoácidos. La ESAM está relacionada con los miembros de la familia de las moléculas de adhesión de la unión (JAM), y se expresa en las células endoteliales y en las plaquetas activadas. La ESAM en las uniones estrechas endoteliales desempeña un papel en la regulación de la permeabilidad vascular, en respuesta a agentes como el VEGF o los neutrófilos extravasados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso 2310008D05Rik; molécula de adhesión de células endoteliales; molécula de adhesión selectiva de células endoteliales; molécula de adhesión específica de células endoteliales; ESAM; Esam1; proteína que interactúa con HUEL (C4orf1); proteína LP4791; UNQ220/PRO246; W117m
Intervalo del ensayo De 0,082 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,08 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q96AP7
Símbolo de gen ESAM
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo ESAM
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.