missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human ESAM Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7235428
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18790167 25 μg 25 microgramos
18714087 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18790167

Marca: R&D Systems MAB42042SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ESAM Monoclonal specifically detects ESAM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ESAM
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1021723
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q96AP7
Alias de gen 2310008D05Rik, endothelial cell adhesion molecule, endothelial cell-selective adhesion molecule, HUEL (C4orf1)-interacting protein, LP4791 protein, W117m
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ESAM, Gln30-Ala247, Accession # Q96AP7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90952
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.