missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech™ Kit de ELISA para eritropoyetina humana

Código de producto. 16801566 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Tamaño de la unidad:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Especies diana unitSize
16801566 Humano 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16801566 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE0015396T

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA tipo sándwich de fase sólida utilizado para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de eritropoyetina endógena

  • Reconoce la eritropoyetina de ratón
  • La eritropoyetina (EPO) es una hormona glicoproteica que regula la producción de glóbulos rojos y la biosíntesis de la hemoglobina
    • La expresión predominante del gen se desplaza del hígado durante el desarrollo fetal al riñón en adultos
      • La proteína secretada viajará a través de la corriente sanguínea para llegar a la médula ósea para estimular la diferenciación hematopoyética de las células madre a los RBC
    • La EPO se une al receptor de EPO cognado (EPOR) en células progenitoras de eritrocitos, lo que evita la apoptosis y estimula la diferenciación y maduración en eritrocitos
    • Se secretaron constantemente niveles bajos de EPO lo suficiente como para compensar un volumen normal de glóbulos rojos
    • Las causas comunes de hipoxia celular que resultan en niveles elevados de EPO incluyen anemia e hipoxemia debido a enfermedad pulmonar crónica

Proceso:

  • Anticuerpo específico para eritropoyetina previamente revestido en micropocillos
  • Proteína de EPO en muestras capturadas por el anticuerpo revestido después de la incubación
  • Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de específico biotinilado para EPO de ratón para detectar la proteína EPO de ratón capturada
  • Para el desarrollo de la señal, se añade estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB)
  • Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener el desarrollo y la intensidad del color
    • Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm

Especificaciones

Número de acceso BC143225
Intervalo del ensayo De 4,7 a 300 mUI/ml
Sensibilidad del ensayo 0,2 mIU/ml
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano
ID de gen (Entrez) 2056
Especie del huésped Humano
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P01588
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Human CXCL9/MIG ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.