Learn More
Invitrogen™ Human ErbB4 ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
Human ErbB4 quantitates human ErbB4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ErbB4.
ErbB 4 (Her-4, c-erbB-4, v-erbB-4) es un miembro de la familia de receptores quinasa de clase I. Con más de 500 productos génicos, la familia de las proteína quinasas es una de las mayores familias de proteínas de los eucariotas. La familia se ha clasificado en 8 grupos principales basados en la comparación de la secuencia de sus dominios catalíticos de tirosina (PTK) o serina/treonina (STK). El ErbB 4 se activa mediante neuregulinas y el NTAK (activador neural y derivado del timo para las quinasas ErbB). El ErbB 4 es un receptor para la heregulina y es capaz de mediar la fosforilación de la tirosina estimulada por HGL. Al igual que otras proteínas quinasas, el ErbB 4 media la mayor parte de la transducción de señales en las células eucariotas, regulando el metabolismo celular, la transcripción, la progresión del ciclo celular, la reorganización del citoesqueleto y el movimiento celular, la apoptosis y la diferenciación. El ErbB 4 se expresa predominantemente en varias líneas celulares de carcinoma de mama y en el músculo esquelético, el corazón, la hipófisis, el cerebro y el cerebelo normales. Las líneas celulares de tumores de mama T47-D, MDA-MB-453, BT-474 y H3396 presentan los niveles más altos de ARNm, y se observan niveles intermedios en MCF-7, MDAMB-330 y MDA-MB-361. La expresión de ErbB 4 es baja o inexistente en algunas líneas celulares de tumores de mama como MDA-MB-231, MDA-MB-157, MDA-MB-468 y SKBR-3. Se ha descubierto que los niveles de ErbB 4 son elevados en ciertas líneas celulares tumorales humanas, lo que sugiere que puede desempeñar un papel en algunas neoplasias malignas.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 4 DCI; ALS19; oncogén viral de la leucemia eritroblástica aviar (v-erb-b2) homólogo 4; oncogén de la eritroblastosis aviar B 4; c-erbB-4; receptor tirosina quinasa erb-b2 4; ERBB4; dominio intracelular ERBB4; variante de la transcripción de ERBB4 I12DEL; variante de la transcripción de ERBB4 I20DEL; HER4; receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 4; Mer4; OTTHUMP00000209432; p180erbB4; proteína proto-oncogénica c-ErbB-4; receptor tirosina quinasa; receptor tirosina-proteína quinasa erbB-4; s80HER4; Tyro-2; receptor de superficie celular tipo tirosina quinasa HER4; v-erb-a erythroblastic leukemia viral oncogene 4; v-erb-a oncogén viral de la leucemia eritroblástica 4 (aviar); v-erb-b2 oncogén viral de la leucemia eritroblástica aviar 4; v-erb-b2 oncogén viral de la leucemia eritroblástica aviar 4 |
| Intervalo del ensayo | de 0,2 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q15303 |
| Símbolo de gen | ERBB4 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |