missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human ErbB3/Her3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18081642
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18081642 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18081642

Marca: R&D Systems AF234

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 7 publications

ErbB3/Her3 Polyclonal specifically detects ErbB3/Her3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ErbB3/Her3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Neutralization 0.125-0.5 ug/mL, CyTOF-ready
N.º de referencia del gen P21860
Alias de gen c-erbB3, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ErbB-3, erbB3-S, HER3, HER3c-erbB-3, LCCS2, lethal congenital contracture syndrome 2, MDA-BF-1, MGC88033, p180-ErbB3, p45-sErbB3, p85-sErbB3, Proto-oncogene-like protein c-ErbB-3, receptor tyrosine-protein kinase erbB-3, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER3, v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3 (avian)
Símbolos de los genes ERBB3
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ErbB3/Her3 Ser20-Thr643 Accession # P21860
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2065
Especificidad de la prueba Detects human ErbB3 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) EGF R, rhErbB2, and rhErbB4 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.