missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Eps15 Alexa Fluor 350-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18704077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18704077 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18704077 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor IC8480U100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

EPS15 Monoclonal specifically detects EPS15 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EPS15
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1261C
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen P42566
Alias de gen AF1P, AF-1P, ALL1 fused gene from chromosome 1, epidermal growth factor receptor pathway substrate 15, epidermal growth factor receptor substrate 15, MLLT5, Protein AF-1p, Protein Eps15
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E.coli-derived recombinant human Eps15, Ala448-Thr579, Accession # P42566
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2060
Especificidad de la prueba Detects human Eps15 in direct ELISAs and Western blots.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.