missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human EphA2 Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18115041
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18115041 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18115041 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB3035N

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EphA2 Monoclonal specifically detects EphA2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EphA2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 371805
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen P29317
Alias de gen ARCC2, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, Eck, ECKepithelial cell receptor protein tyrosine kinase, EPH receptor A2, EphA2, ephrin type-A receptor 2, Epithelial cell kinase, Myk2, Sek2, soluble EPHA2 variant 1, Tyrosine-protein kinase receptor ECK
Símbolos de los genes EPHA2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human EphA2 Gln25-Asn534 Accession # P29317
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1969
Especificidad de la prueba Detects human EphA2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse EphA4, A5, A6, A7, A8, or recombinant rat EphB1 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.