missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human EphA2 Alexa Fluor 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18769328
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18769328 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18769328

Marca: R&D Systems FAB3035T100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EphA2 Monoclonal specifically detects EphA2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EphA2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 371805
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P29317
Alias de gen ARCC2, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, Eck, ECKepithelial cell receptor protein tyrosine kinase, EPH receptor A2, EphA2, ephrin type-A receptor 2, Epithelial cell kinase, Myk2, Sek2, soluble EPHA2 variant 1, Tyrosine-protein kinase receptor ECK
Símbolos de los genes EPHA2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human EphA2 Gln25-Asn534 Accession # P29317
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1969
Especificidad de la prueba Detects human EphA2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse EphA4, A5, A6, A7, A8, or recombinant rat EphB1 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.