missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Eotaxin 3 ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
Human Eotaxin 3 quantitates human Eotaxin 3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Eotaxin 3.
La eotaxina-3 es una pequeña citoquina perteneciente a la familia de las quimiocinas CC, también denominada CCL26, ligando de quimiocina 26 (motivo C-C). Las quimiocinas desempeñan un papel fundamental en la salud y la enfermedad al controlar la migración y la localización tisular de tipos específicos de células que expresan sus receptores análogos. La eotaxina-3 es quimiotáctica para los eosinófilos y los basófilos y provoca sus efectos mediante la unión al receptor de quimiocinas CCR3 de la superficie celular. Se expresa en diversos tejidos, como el corazón, el pulmón y el ovario, así como en las células endoteliales que han sido estimuladas con la citocina interleucina 4. Este gen de la quimiocina se encuentra en el cromosoma 7 humano. La eotaxina 3 induce la migración de eosinófilos y basófilos solo a una concentración 10 veces mayor que la eotaxina.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | quimiocina CC IMAC; quimiocina con motivo C-C 26; ligando de quimiocina con motivo C-C 26; CCL26; Ccl26l; ligando de quimiocina (con motivo C-C) 26; quimiocina N1; eotaxina3; eotaxina-3; IMAC; proteína inflamatoria de macrófagos 4-alfa; MGC126714; MIP-4 A; MIP-4 alfa; MIP-4-alfa; PRO242; SCYA26; SCYA26MIP-4-alfa; citoquina pequeña inducible A26; citoquina pequeña inducible subfamilia A (Cys-Cys), miembro 26; citoquina pequeña inducible A26; quimiocina-1 del estroma tímico; TSC-1; UNQ216; UNQ216/PRO242 |
| Intervalo del ensayo | De 28 a 7000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 28 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9Y258 |
| Símbolo de gen | CCL26 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido