missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para eNOS/NOS3 humana

Código de producto. 17854080
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17854080

Marca: Invitrogen™ EH169RBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La eNOS/NOS3 humana cuantifica la eNOS/NOS3 humana en suero, plasma y sobrenadante.

La eNOS/NOS3 humana cuantifica la eNOS/NOS3 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la eNOS/NOS3 humana natural y recombinante.

El óxido nítrico (NO) es un radical libre inorgánico y gaseoso que transporta diversos mensajes entre las células. La vasorrelajación, la neurotransmisión y la citotoxicidad pueden potenciarse mediante la respuesta celular al NO. La producción de NO está mediada por miembros de la familia de la óxido nítrico sintasa (NOS). La NOS cataliza la oxidación de la L-arginina para producir L-citrulina y NO. Se han clonado dos isoformas constitutivas, la NOS cerebral o neuronal (b o nNOS, tipo I) y la NOS de las células endoteliales (eNOS, tipo III), y una isoforma inducible (iNOS, tipo II). Todas las isoformas de NOS contienen dominios de unión a calmodulina, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH), flavina adenina dinucleótido (FAD) y flavina mononucleótido (FMN).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso 2310065A03Rik; cNOS; NOS constitutiva; Ecnos; EC-NOS; óxido nítrico sintasa endotelial; óxido nítrico sintasa endotelial 3; óxido nítrico sintasa endotelial NOS3; NOS endotelial; eNOS; e-NOS; óxido nítrico sintasa; óxido nítrico sintasa 3; óxido nítrico sintasa 3 (célula endotelial); óxido nítrico sintasa 3, variante del transcrito eNOS-delta20; óxido nítrico sintasa 3, variante del transcrito eNOS-delta20-21; óxido nítrico sintasa 3, variante del transcrito eNOS-delta21; óxido nítrico sintasa 3, célula endotelial; óxido nítrico sintasa, endotelial; NOS; NOS tipo III; Nos3; Nos-3; NOSIII; OTTHUMP00000213183
Intervalo del ensayo De 0,4 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,4 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P29474
Símbolo de gen NOS3
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo eNOS
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt