Learn More
Invitrogen™ Human EN-RAGE/S100A12 ELISA Kit
Descripción
Human EN-RAGE/S100A12 quantitates human EN-RAGE/S100A12 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human EN-RAGE/S100A12.
S100A12 es un miembro de la familia de proteínas S100 que contienen 2 motivos de unión al calcio de mano EF. Las proteínas S100 se localizan en el citoplasma y/o núcleo de una amplia gama de células, y participan en la regulación de una serie de procesos celulares como la progresión y diferenciación del ciclo celular. Se ha propuesto que S100A12 participa en vías de transducción de señales específicas dependientes del calcio y su efecto regulador sobre los componentes del citoesqueleto puede modular varias actividades de los neutrófilos. S100A12 es también un ligando de RAGE. La interacción con RAGE en fagocitos mononucleares, linfocitos y endotelio desencadena la activación celular. El factor nuclear kappa B, un factor de transcripción clave para eventos inflamatorios, se activa mediante S100A12/RAGE. También se ha demostrado que S100A12 tiene propiedades antimicrobianas.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CAAF1; CAGC; Calcitermina; proteína de unión al calcio en el líquido amniótico 1; calgranulina C; calgranulina-C; CGRP; EN RAGE; EN-RAGE; proteína extracelular de unión a RAGE recientemente identificada; proteína relacionada con el factor inhibidor de la migración 6; MRP6; MRP-6; proteína S100 de los neutrófilos; p6; proteína S100 A12; proteína S100-A12; proteína S100 de unión al calcio A12; proteína S100 de unión al calcio A12; proteína S100 de unión al calcio A12 (calgranulina C); S100A12 |
| Intervalo del ensayo | De 0,82 a 200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,82 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P80511 |
| Símbolo de gen | S100A12 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |