Learn More
Invitrogen™ Human EN-RAGE/S100A12 ELISA Kit
Código de producto. 17184919
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17184919 5 x 96 pruebas cada uno
17134453 96 pruebas paquete de 96
18557944 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17184919
Marca: Invitrogen™ EH170RBX5
ELISA
Human EN-RAGE/S100A12 quantitates human EN-RAGE/S100A12 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human EN-RAGE/S100A12.
S100A12 es un miembro de la familia de proteínas S100 que contienen 2 motivos de unión al calcio de mano EF. Las proteínas S100 se localizan en el citoplasma y/o núcleo de una amplia gama de células, y participan en la regulación de una serie de procesos celulares como la progresión y diferenciación del ciclo celular. Se ha propuesto que S100A12 participa en vías de transducción de señales específicas dependientes del calcio y su efecto regulador sobre los componentes del citoesqueleto puede modular varias actividades de los neutrófilos. S100A12 es también un ligando de RAGE. La interacción con RAGE en fagocitos mononucleares, linfocitos y endotelio desencadena la activación celular. El factor nuclear kappa B, un factor de transcripción clave para eventos inflamatorios, se activa mediante S100A12/RAGE. También se ha demostrado que S100A12 tiene propiedades antimicrobianas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CAAF1; CAGC; Calcitermina; proteína de unión al calcio en el líquido amniótico 1; calgranulina C; calgranulina-C; CGRP; EN RAGE; EN-RAGE; proteína extracelular de unión a RAGE recientemente identificada; proteína relacionada con el factor inhibidor de la migración 6; MRP6; MRP-6; proteína S100 de los neutrófilos; p6; proteína S100 A12; proteína S100-A12; proteína S100 de unión al calcio A12; proteína S100 de unión al calcio A12; proteína S100 de unión al calcio A12 (calgranulina C); S100A12
Intervalo del ensayo De 0,82 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,82 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P80511
Símbolo de gen S100A12
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo S100A12
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min