missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human EN-RAGE/S100A12 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18104701
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18104701 100 Tests 100 tests
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18104701

Marca: R&D Systems FAB1052G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

EN-RAGE/S100A12 Polyclonal specifically detects EN-RAGE/S100A12 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EN-RAGE/S100A12
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells
N.º de referencia del gen P80511
Alias de gen CAAF1, CAAF1Neutrophil S100 protein, CAAFI, CAGC, CAGCS100, CAGCS100 calcium binding protein A12 (calgranulin C), Calcium-binding protein in amniotic fluid 1, Calgranulin C, Calgranulin-C, CGRPEN-RAGE, ENRAGE, Extracellular newly identified RAGE-binding protein, MRP6, p6calgranulin C, protein S100-A12, S100 calcium binding protein A12, S100 calcium-binding protein A12, S100 calcium-binding protein A12 (calgranulin C), S100A12
Símbolos de los genes S100A12
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human EN-RAGE/S100A12 Met1-Glu92 Accession # P80511
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6283
Especificidad de la prueba Detects human EN-RAGE in direct ELISAs and Western blots.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.