missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human EMR2 Alexa Fluor™ 594-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18173741
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18173741 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18173741 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB48941T100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EMR2 Monoclonal antibody specifically detects EMR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EMR2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 494014
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen AAI27006
Alias de gen CD312, DKFZp781B135, egf-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like 2, egf-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like sequence 2, EGF-like module receptor 2, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human EMR2, Gln24-Asn823, Accession # AAI27006
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30817
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2°C to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.