missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human EGR1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18774077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18774077 25 μg 25 microgramos
18794537 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18774077

Marca: R&D Systems MAB28181SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

EGR1 Monoclonal specifically detects EGR1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EGR1
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 406910
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 5-25 μ/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P18146
Alias de gen AT225Transcription factor ETR103, early growth response 1, early growth response protein 1, EGR-1, G0S30, KROX24, KROX-24, Nerve growth factor-induced protein A, NGFIA, NGFI-ATranscription factor Zif268, TIS8, ZIF-268, Zinc finger protein Krox-24, ZNF225, ZNF225Zinc finger protein 225
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human EGR1, Gln282-Ser433, Accession No. P18146
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1958
Especificidad de la prueba Detects human EGR1 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.