missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human ECSIT Synthetic Peptide
Descripción
ECSIT Synthetic Peptide, PEP-0200, from Invitrogen.
Activation of NF-kappa-B as a result of Toll-like receptor (TLR) and IL-1 receptor signaling is a major component of innate immune responses. Signals from these receptors are relayed by a number of adapter molecules such as TRIF, TIRAP, and MyD88 to kinases such as IRAK and other intermediates such as TNF receptor associated factor (TRAF)-6. ECSIT (evolutionarily conserved signaling intermediate in Toll pathways) was initially identified as a cytoplasmic protein interacting specifically with TNF receptor associated factor (TRAF)-6 in the TLR pathway. Recently however, ECSIT has also been shown to be required for bone morphogenetic protein (Bmp) signaling and mesoderm formation during mouse embryogenesis, indicating the possibility of cross-talk between the TLR/IL-B and Bmp signaling pathways.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 51295 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | Q9BQ95 |
| Nombre común | Human ECSIT |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?