missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human EBI2 Alexa Fluor™ 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18733228
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18733228 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18733228

Marca: R&D Systems FAB102721T100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EBI2/GPR183 Monoclonal specifically detects EBI2/GPR183 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EBI2/GPR183
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 486617
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen P32249
Alias de gen EBI2Epstein-Barr virus induced gene 2 (lymphocyte-specific G protein-coupledreceptor), EBV-induced G-protein coupled receptor 2, Epstein-Barr virus-induced G-protein coupled receptor 2, G protein-coupled receptor 183, GPR183, G-protein coupled receptor 183
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived transfected with recombinant human EBI2, Accession # P32249
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1880
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.