Learn More
Invitrogen™ Human DSCAM-L1/DSCAM2 ELISA Kit
Descripción
Human DSCAM-L1/DSCAM2 quantitates human DSCAM-L1/DSCAM2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human DSCAM-L1/DSCAM2.
DSCAML1 codifica una proteína que es miembro de la superfamilia de Ig de las moléculas de adhesión celular y está implicada en la diferenciación neuronal. La proteína codificada unida a membrana se localiza en la superficie celular, donde forma agregados que repelen los procesos neuronales del mismo tipo celular.
Specifica
Specifica
| Número de acceso | 4921507G06Rik; 4930435C18Rik; BB239540; molécula de adhesión celular del síndrome de Down 2; molécula de adhesión celular del síndrome de Down tipo 1; tipo molécula de adhesión celular del síndrome de Down 1; proteína 1 tipo molécula de adhesión celular del síndrome de Down; homólogo de proteína 1 tipo molécula de adhesión celular del síndrome de Down; molécula de adhesión celular del síndrome de Down tipo 1; tipo molécula de adhesión celular de células SD 1; DSCAM2; DSCAML1; tipo DSCAM 1; KIAA1132; mKIAA1132 |
| Intervalo del ensayo | De 0,82 a 200 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,82 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q8TD84 |
| Símbolo de gen | DSCAML1 |
| CV interensayo | < 12% |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?