Learn More
Invitrogen™ Human DSCAM-L1/DSCAM2 ELISA Kit
Descripción
Human DSCAM-L1/DSCAM2 quantitates human DSCAM-L1/DSCAM2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human DSCAM-L1/DSCAM2.
DSCAML1 codifica una proteína que es miembro de la superfamilia de Ig de las moléculas de adhesión celular y está implicada en la diferenciación neuronal. La proteína codificada unida a membrana se localiza en la superficie celular, donde forma agregados que repelen los procesos neuronales del mismo tipo celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 4921507G06Rik; 4930435C18Rik; BB239540; molécula de adhesión celular del síndrome de Down 2; molécula de adhesión celular del síndrome de Down tipo 1; tipo molécula de adhesión celular del síndrome de Down 1; proteína 1 tipo molécula de adhesión celular del síndrome de Down; homólogo de proteína 1 tipo molécula de adhesión celular del síndrome de Down; molécula de adhesión celular del síndrome de Down tipo 1; tipo molécula de adhesión celular de células SD 1; DSCAM2; DSCAML1; tipo DSCAM 1; KIAA1132; mKIAA1132 |
| Intervalo del ensayo | De 0,82 a 200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,82 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q8TD84 |
| Símbolo de gen | DSCAML1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |