missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Draxin/Neucrin ELISA Kit

Código de producto. p-7219342
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17184909 5 x 96 pruebas cada uno
17134443 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17184909 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH161RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human Draxin/Neucrin quantitates human Draxin/Neucrin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Draxin/Neucrin.

Chemorepulsive axon guidance protein required for the development of spinal cord and forebrain commissures. Acts as a chemorepulsive guidance protein for commissural axons during development. Able to inhibit or repel neurite outgrowth from dorsal spinal cord. Inhibits the stabilization of cytosolic beta-catenin (CTNNB1) via its interaction with LRP6, thereby acting as an antagonist of Wnt signaling pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso 2610109H07Rik; AGPA3119; C1orf187; proteína de guía axonal inhibitoria dorsal; proteína de guía axonal repulsiva dorsal; Draxina; FLJ34999; MGC117222; Neucrina; proteína rica en cisteína específica del tejido neural; PSEC0258; UNQ3119; UNQ3119/PRO10268
Intervalo del ensayo De 28 a 7000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 28 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q8NBI3
Símbolo de gen DRAXINA
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Draxina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.