missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human DR3/TNFRSF25 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18773428
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18773428 25 μg 25 microgramos
18089551 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18773428

Marca: R&D Systems AF943SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

DR3/TNFRSF25 Polyclonal specifically detects DR3/TNFRSF25 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DR3/TNFRSF25
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q93038
Alias de gen Apo-3, APO3, Apoptosis-inducing receptor AIR, Apoptosis-mediating receptor DR3, Apoptosis-mediating receptor TRAMP, Death receptor 3, DR3member 12 (translocatingchain-association membrane protein), LARD, Lymphocyte-associated receptor of death, Protein WSL, Protein WSL-1, TNFRSF25, TRAMP, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 25, WSL, WSL1, WSL-1
Símbolos de los genes TNFRSF25
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human DR3/TNFRSF25 Gln25-Phe201 Accession # Q93038
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8718
Especificidad de la prueba Detects human DR3/TNFRSF25 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 5% cross-reactivity with recombinant mouse DR3 is observed, and less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) Fas, rhTNF RI, rhDR6, rh4-1BB, rhCD27, rhCD30, rhCD40, rhGITR, rhHVEM, rhTNF RII and rhOPG is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.