missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Dopamine D5R/DRD5 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18743328
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18743328 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18743328

Marca: R&D Systems MAB82861SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dopamine D5R/DRD5 Monoclonal specifically detects Dopamine D5R/DRD5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dopamine D5R/DRD5
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 889022
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P21918
Alias de gen D(1B) dopamine receptor, D(5) dopamine receptor, D1beta dopamine receptor, DBDR, Dopamine D5 R, Dopamine D5 receptor, dopamine receptor D1B, dopamine receptor D5, DRD1B, DRD1BDBDR, DRD1L2, DRD1L2MGC10601, DRD5
Símbolos de los genes DRD5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Dopamine D5 R/DRD5 Met1-His477 Accession # P21918
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1816
Especificidad de la prueba Detects HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human Dopamine D5 R/DRD5 by Flow Cytometry. Does not detect untransfected or irrelevant transfected HEK293 cells.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.