Learn More
Invitrogen™ Human Dopa Decarboxylase ELISA Kit
Código de producto. 17154909
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17154909
Marca: Invitrogen™ EH159RBX5
ELISA
Human Dopa Decarboxylase quantitates human Dopa Decarboxylase in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Dopa Decarboxylase.
La DOPA descarboxilasa (L-aminoácido aromático descarboxilasa, AADC; DDC) cataliza la segunda reacción en la biosíntesis de las catecolaminas y la serotonina (Waymire y Haycock, 2002; Berry et al., 1996; Haycock et al., 2003). También participa en la biosíntesis de las aminas traza. Por lo tanto, los anticuerpos DDC pueden utilizarse como marcadores de neuronas dopaminérgicas, noradrenérgicas y serotoninérgicas en diversas aplicaciones, como la depresión, la esquizofrenia, la enfermedad de Parkinson y el abuso de drogas (Kish et al., 2001; Zhu et al., 2000; Zhu et al., 1999).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AADC; L-aminoácido aromático descarboxilasa; L-aminoácido aromático descarboxilasa; L-aminoácido aromático descarboxilasa; DDC; dopa descarboxilasa; dopa descarboxilasa (L-aminoácido aromático descarboxilasa); HGNC:2719; L-Dopa descarboxilasa
Intervalo del ensayo De 34 a 8000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 34 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P20711
Símbolo de gen DDC
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo DOPA Descarboxilasa
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min