missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Dopa Decarboxylase ELISA Kit

Código de producto. 17104443
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17104443 96 pruebas paquete de 96
17154909 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17104443

Marca: Invitrogen™ EH159RB

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human Dopa Decarboxylase quantitates human Dopa Decarboxylase in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Dopa Decarboxylase.

La DOPA descarboxilasa (L-aminoácido aromático descarboxilasa, AADC; DDC) cataliza la segunda reacción en la biosíntesis de las catecolaminas y la serotonina (Waymire y Haycock, 2002; Berry et al., 1996; Haycock et al., 2003). También participa en la biosíntesis de las aminas traza. Por lo tanto, los anticuerpos DDC pueden utilizarse como marcadores de neuronas dopaminérgicas, noradrenérgicas y serotoninérgicas en diversas aplicaciones, como la depresión, la esquizofrenia, la enfermedad de Parkinson y el abuso de drogas (Kish et al., 2001; Zhu et al., 2000; Zhu et al., 1999).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso AADC; L-aminoácido aromático descarboxilasa; L-aminoácido aromático descarboxilasa; L-aminoácido aromático descarboxilasa; DDC; dopa descarboxilasa; dopa descarboxilasa (L-aminoácido aromático descarboxilasa); HGNC:2719; L-Dopa descarboxilasa
Intervalo del ensayo De 34 a 8000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 34 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P20711
Símbolo de gen DDC
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo DOPA Descarboxilasa
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.