missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human DNMT3B Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18749358
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18749358 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18749358

Marca: R&D Systems AF7646SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

DNMT3B Polyclonal specifically detects DNMT3B in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunocytochemistry, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DNMT3B
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoassay
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.2 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL, Knockout Validated
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9UBC3
Alias de gen DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3 beta, DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3B, DNA methyltransferase HsaIIIB, DNA MTase HsaIIIB, Dnmt3b, EC 2.1.1.37, ICF, ICF1, M.HsaIIIB
Símbolos de los genes DNMT3B
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human DNMT3B Ser145-Pro355 Accession # Q9UBC3
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1789
Especificidad de la prueba Detects human DNMT3B in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human DNMT3A is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.