missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human DNAM-1/CD226 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7237062
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18763927 25 μg 25 microgramos
18764577 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18763927

Marca: R&D Systems MAB6661SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DNAM-1/CD226 Monoclonal antibody specifically detects DNAM-1/CD226 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DNAM-1/CD226
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1035512
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 5-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q15762
Alias de gen CD226, CD226 antigenplatelet and T cell activation antigen 1, CD226 molecule, DNAM1, DNAM1adhesion glycoprotein, DNAM-1DNAX accessory molecule-1, DNAX accessory molecule 1, PTA1, T lineage-specific activation antigen 1 antigen, TLiSA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell HEK293-derived human DNAM-1/CD226 protein, Glu19-Asn247, Accession # Q15762
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10666
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.