missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human DNAM-1/CD226 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18780929
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18780929 25 μg 25 microgramos
18128980 100 μg 100 microgramos
18713857 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18780929

Marca: R&D Systems MAB666SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 6 publications

DNAM-1/CD226 Monoclonal specifically detects DNAM-1/CD226 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DNAM-1/CD226
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 102511
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Neutralization 0.1-0.6 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q15762
Alias de gen CD226, CD226 antigenplatelet and T cell activation antigen 1, CD226 molecule, DNAM1, DNAM1adhesion glycoprotein, DNAM-1DNAX accessory molecule-1, DNAX accessory molecule 1, PTA1, T lineage-specific activation antigen 1 antigen, TLiSA1
Símbolos de los genes CD226
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human DNAM-1/CD226 Glu19-Asn247 (predicted) Accession # Q15762
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10666
Especificidad de la prueba Detects human DNAM-1/CD226 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.