missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human DMP-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18710718
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
500 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18710718 25 μg 25 microgramos
18183501 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18710718 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB4129SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DMP-1 Monoclonal specifically detects DMP-1 in Human samples. It is validated for ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DMP-1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 560716
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen NP_001073380
Alias de gen ARHP, ARHR, dentin matrix acidic phosphoprotein, dentin matrix acidic phosphoprotein 1, Dentin matrix protein 1, DMP1, DMP-1
Símbolos de los genes DMP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human DMP-1 isoform 2 Leu17-Tyr497 Accession # NP_001073380
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1758
Especificidad de la prueba Detects human DMP-1 in ELISAs. In sandwich immunoassays, no cross-reactivity with recombinant mouse DMP-1, recombinant human (rh) CD44, and rhComplement Factor H is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.