Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para DLEC/CLEC4C/BDCA-2 humana
Descripción
La DLEC/CLEC4C/BDCA-2 humana cuantifica la DLEC/CLEC4C/BDCA-2 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la DLEC/CLEC4C/BDCA-2 humana natural y recombinante.
Este gen codifica un miembro de la superfamilia de la lectina de tipo C/dominio similar a la lectina de tipo C. Los miembros de esta familia comparten un pliegue proteico común y tienen diversas funciones, como la adhesión celular, la señalización célula-célula, el recambio de glicoproteínas y papeles en la inflamación y la respuesta inmunitaria. La proteína transmembrana de tipo 2 codificada puede desempeñar un papel en la función de las células dendríticas. Se han identificado dos variantes de transcripción que codifican isoformas distintas para este gen.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | BDCA2; BDCA-2; Blood dendritic cell antigen 2; blood dendritic cell antigen 2 protein; CD303; CD303 antigen; CLEC4C; CLECSF11; CLECSF7; C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamily member 11; C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamily member 7; lectina de tipo C de la familia 4, miembro C; lectina de tipo C de la familia 4, miembro C; lectina de tipo C de la familia 4, miembro C, isoforma 1; lectina de tipo C, superfamilia 7; lectina de células dendríticas b; lectina dendrítica; DLEC; HECL; PRO34150; UNQ9361/PRO34150 |
| Intervalo del ensayo | De 0,082 a 20 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,082 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q8WTT0 |
| Símbolo de gen | CLEC4C |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |