Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para DLEC/CLEC4C/BDCA-2 humana
Código de producto. 17124909
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17124909 5 x 96 pruebas cada uno
17174433 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17124909 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH156RBX5
La DLEC/CLEC4C/BDCA-2 humana cuantifica la DLEC/CLEC4C/BDCA-2 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La DLEC/CLEC4C/BDCA-2 humana cuantifica la DLEC/CLEC4C/BDCA-2 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la DLEC/CLEC4C/BDCA-2 humana natural y recombinante.
Este gen codifica un miembro de la superfamilia de la lectina de tipo C/dominio similar a la lectina de tipo C. Los miembros de esta familia comparten un pliegue proteico común y tienen diversas funciones, como la adhesión celular, la señalización célula-célula, el recambio de glicoproteínas y papeles en la inflamación y la respuesta inmunitaria. La proteína transmembrana de tipo 2 codificada puede desempeñar un papel en la función de las células dendríticas. Se han identificado dos variantes de transcripción que codifican isoformas distintas para este gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso BDCA2; BDCA-2; Blood dendritic cell antigen 2; blood dendritic cell antigen 2 protein; CD303; CD303 antigen; CLEC4C; CLECSF11; CLECSF7; C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamily member 11; C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamily member 7; lectina de tipo C de la familia 4, miembro C; lectina de tipo C de la familia 4, miembro C; lectina de tipo C de la familia 4, miembro C, isoforma 1; lectina de tipo C, superfamilia 7; lectina de células dendríticas b; lectina dendrítica; DLEC; HECL; PRO34150; UNQ9361/PRO34150
Intervalo del ensayo De 0,082 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,082 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q8WTT0
Símbolo de gen CLEC4C
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CLEC4C
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min