missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human DFF40/CAD Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18189470
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18189470 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18189470

Marca: R&D Systems MAB6289

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DFF40/CAD Monoclonal specifically detects DFF40/CAD in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DFF40/CAD
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 609809
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen O76075
Alias de gen CAD, CADCaspase-activated nuclease, Caspase-activated deoxyribonuclease, Caspase-activated DNase, CPAN, CPANDNA fragmentation factor 40 kDa subunit, DFF2, DFF-40DFF40DFF2DNA fragmentation factor subunit beta, DFFB, DNA fragmentation factor, 40kDa, beta polypeptide (caspase-activated DNase), EC 3.-
Símbolos de los genes DFFB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human DFF40/CAD Met1-Gln338 Accession # O76075
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1677
Especificidad de la prueba Detects human DFF40/CAD in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.