Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para desmogleína-1 humana
Código de producto. 17194899
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17194899 5 x 96 pruebas cada uno
17144433 96 pruebas paquete de 96
18557844 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17194899
Marca: Invitrogen™ EH153RBX5
La desmogleína-1 humana cuantifica la desmogleína-1 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La desmogleína-1 humana cuantifica la desmogleína-1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la desmogleína-1 humana natural y recombinante.
Los desmosomas son uniones célula-célula entre células epiteliales, miocárdicas y algunos otros tipos de células. Actualmente, se han identificado tres miembros de la subfamilia de la desmogleína y todos son miembros de la superfamilia de moléculas de adhesión celular cadherina. Estos miembros de la familia genética de la desmogleína están localizados en un grupo en el cromosoma 18. Esta proteína ha sido identificada como el autoantígeno de la enfermedad ampollosa cutánea autoinmune pénfigo vulgar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso miembro de la familia de las cadherinas 4; CDHF4; desmogleína 1; desmogleína 1 beta; desmogleína 1 gamma; desmogleína-1; glicoproteína desmosomal 1; DG1; DSG; DSG1; Dsg1b; Dsg1c; EPKHE; EPKHIA; antígeno del pénfigo foliáceo; PPKS1; SPPK1
Intervalo del ensayo De 0,82 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,82 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q02413
Símbolo de gen DSG1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Desmogleína-1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min