Learn More
Invitrogen™ Human Desmin ELISA Kit
Human Desmin quantitates human Desmin in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 4995.00€
Especificaciones
Número de acceso | CMD1I; CSM1; CSM2; Des; desmina; proteína similar a la desmina; FLJ12025; FLJ39719; FLJ41013; FLJ41793; I79_018932; proteína de filamento intermedio; LGMD2R; MFM1; desmina de filamento intermedio específica del músculo; proteína de filamento intermedio específica del músculo; desmina mutante p.K241E; SCPNK; similar a la desmina |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 2 a 500 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 2 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17184899
|
Invitrogen™
EH152RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17814080
|
Invitrogen™
EH152RBX10 |
10 × 96 pruebas |
4995.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17134433
|
Invitrogen™
EH152RB |
96 pruebas |
656.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Human Desmin quantitates human Desmin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Desmin.
Desmin (approximately 53 kDa) exhibits a high degree of tissue specificity, its expression being predominantly confined to all types of muscle cells (cardiac, skeletal and smooth muscle). Regulation of desmin expression is stage and tissue-specific, since it is induced during terminal development of, for example, skeletal muscle cell differentiation. In skeletal en cardiac muscle cells desmin is localized in the Z-disk region and at the intercalated disk. The expression pattern of desmin in smooth muscle is much more heterogenous. Coexpression of vimentin and desmin has been observed in tumors derived from muscle tissue, i.e. rhabdomyosarcomas and leiomyosarcomas. Furthermore, during myocard dysfunction dramatic changes in the distribution of desmin have been observed.Especificaciones
CMD1I; CSM1; CSM2; Des; desmina; proteína similar a la desmina; FLJ12025; FLJ39719; FLJ41013; FLJ41793; I79_018932; proteína de filamento intermedio; LGMD2R; MFM1; desmina de filamento intermedio específica del músculo; proteína de filamento intermedio específica del músculo; desmina mutante p.K241E; SCPNK; similar a la desmina | |
2 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
DES | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante | |
Desmina | |
4 h 45 min |
De 2 a 500 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P17661 | |
< 12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |