Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para desmina humana
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
La desmina humana cuantifica la desmina humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la desmina humana natural y recombinante.
La desmina (aproximadamente 53 kDa) presenta un alto grado de especificidad tisular, estando su expresión predominantemente confinada a todos los tipos de células musculares (músculo cardíaco, esquelético y liso). La regulación de la expresión de la desmina es específica de cada etapa y tejido, ya que se induce durante el desarrollo terminal de, por ejemplo, la diferenciación de las células musculares esqueléticas. En las células musculares esqueléticas y cardíacas, la desmina se localiza en la región del disco Z y en el disco intercalado. El patrón de expresión de la desmina en el músculo liso es mucho más heterogéneo. Se ha observado la coexpresión de vimentina y desmina en tumores derivados del tejido muscular, es decir, rabdomiosarcomas y leiomiosarcomas. Además, durante la disfunción del miocardio se han observado cambios dramáticos en la distribución de la desmina.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CMD1I; CSM1; CSM2; Des; desmina; proteína similar a la desmina; FLJ12025; FLJ39719; FLJ41013; FLJ41793; I79_018932; proteína de filamento intermedio; LGMD2R; MFM1; desmina de filamento intermedio específica del músculo; proteína de filamento intermedio específica del músculo; desmina mutante p.K241E; SCPNK; similar a la desmina |
| Intervalo del ensayo | De 2 a 500 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P17661 |
| Símbolo de gen | DES |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |