Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para desmina humana
Código de producto. 17134433
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17134433 96 pruebas paquete de 96
17184899 5 x 96 pruebas cada uno
17814080 10 × 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17134433
Marca: Invitrogen™ EH152RB
La desmina humana cuantifica la desmina humana en suero, plasma y sobrenadante.
La desmina humana cuantifica la desmina humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la desmina humana natural y recombinante.
La desmina (aproximadamente 53 kDa) presenta un alto grado de especificidad tisular, estando su expresión predominantemente confinada a todos los tipos de células musculares (músculo cardíaco, esquelético y liso). La regulación de la expresión de la desmina es específica de cada etapa y tejido, ya que se induce durante el desarrollo terminal de, por ejemplo, la diferenciación de las células musculares esqueléticas. En las células musculares esqueléticas y cardíacas, la desmina se localiza en la región del disco Z y en el disco intercalado. El patrón de expresión de la desmina en el músculo liso es mucho más heterogéneo. Se ha observado la coexpresión de vimentina y desmina en tumores derivados del tejido muscular, es decir, rabdomiosarcomas y leiomiosarcomas. Además, durante la disfunción del miocardio se han observado cambios dramáticos en la distribución de la desmina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CMD1I; CSM1; CSM2; Des; desmina; proteína similar a la desmina; FLJ12025; FLJ39719; FLJ41013; FLJ41793; I79_018932; proteína de filamento intermedio; LGMD2R; MFM1; desmina de filamento intermedio específica del músculo; proteína de filamento intermedio específica del músculo; desmina mutante p.K241E; SCPNK; similar a la desmina
Intervalo del ensayo De 2 a 500 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P17661
Símbolo de gen DES
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Desmina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min