Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para dermatopontina/TRAMP humana
Descripción
La dermatopontina/TRAMP humana cuantifica la dermatopontina/TRAMP humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la dermatopontina/TRAMP humana natural y recombinante.
La dermatopontina es una proteína de la matriz extracelular con posibles funciones en las interacciones célula-matriz y en el ensamblaje de la matriz. La proteína se encuentra en varios tejidos y muchos de sus residuos de tirosina están sulfatados. La dermatopontina se postula para modificar el comportamiento del TGF-beta a través de la interacción con la decorina.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 1810032B19Rik; 5033416F05Rik; dermatopontina; Dpt; proteína de quiescencia temprana 1; proteína de quiescencia temprana-1; Eq1; EQ-1; TRAMP; proteína de matriz ácida rica en tirosina |
| Intervalo del ensayo | De 0,43 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,43 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q07507 |
| Símbolo de gen | DPT |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |