Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para dectina-1 humana
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
El kit de dectina-1 humana cuantifica la dectina-1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la dectina-1 humana natural y recombinante.
La CLEC7A, también conocida como dectina-1, es un miembro de la superfamilia de la lectina tipo C/dominio similar a la lectina tipo C (CTL/CTLD) y se expresa predominantemente en las células mieloides. Se trata de un pequeño receptor de membrana glicoproteico de tipo II con un dominio extracelular similar a la lectina de tipo C y un dominio citoplásmico con un motivo de activación basado en la tirosina del inmunorreceptor (ITAM). La CLEC7A funciona como un receptor de reconocimiento de patrones que reconoce una variedad de glucanos ligados a la beta-1,3 y a la beta-1,6 procedentes de hongos y plantas, y de este modo desempeña un papel en la respuesta inmunitaria innata. Tras la exposición a hongos, la CLEC7A activa la tirosina quinasa Syk, desencadenando una explosión oxidativa masiva mediante la formación de especies reactivas de oxígeno.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | receptor de betaglucano; beta-GR; BGR; CANDF4; CD369; CLEC7A; Clec7b; CLECSF12; lectina de tipo C (dependiente del calcio, dominio de reconocimiento de carbohidratos), miembro de la superfamilia 12; lectina de tipo C (dependiente del calcio, dominio de reconocimiento de carbohidratos), miembro de la superfamilia 12; lectina de tipo C de la familia 7, miembro A; lectina de tipo C, familia 7, miembro A; lectina de tipo C, superfamilia 12; lectina de tipo C asociada a DC; DECTIN1; dectina-1; lectina de tipo C asociada a células dendríticas 1; lectina de tipo C asociada a células dendríticas-1; receptor de tipo lectina 1; RGD1565140; SCARE2; UNQ539/PRO1082 |
| Intervalo del ensayo | De 20 a 0,082 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,082 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9BXN2 |
| Símbolo de gen | Clec7a |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |