missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human DDR2 Alexa Fluor 405-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18757087
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18757087 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18757087 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB25381V100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DDR2 Monoclonal specifically detects DDR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DDR2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 290804
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q16832
Alias de gen CD167 antigen-like family member B, CD167b antigen, Discoidin domain receptor 2, discoidin domain receptor family, member 2, discoidin domain receptor tyrosine kinase 2, discoidin domain-containing receptor 2, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hydroxyaryl-protein kinase, migration-inducing gene 16 protein, neurotrophic tyrosine kinase receptor related 3, Neurotrophic tyrosine kinase, receptor-related 3, NTRKR3cell migration-inducing protein 20, Receptor protein-tyrosine kinase TKT, TKT, TKTMIG20a, Trk3, Tyro-10, TYRO10, Tyrosine-protein kinase TYRO10, tyrosylprotein kinase
Símbolos de los genes DDR2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human DDR2 Gln24-Arg399 Accession # Q16832
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4921
Especificidad de la prueba Detects human DDR2 in direct ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.