Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para DC-SIGNR/CD299 humana
Descripción
La DC-SIGNR/CD299 humana cuantifica la DC-SIGNR/CD299 humana en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la DC-SIGNR/CD299 humana natural y recombinante.
La CLEC4M es una proteína integral de membrana de tipo II que es un 77% idéntica al antígeno CD209, una proteína de unión a la gp120 del VIH. Esta proteína, al igual que la CD209, se une eficientemente tanto a la molécula de adhesión intercelular 3 (ICAM3) como a la gp120 del VIH-1, y potencia la infección de las células T por el VIH-1. Los Western blots realizados con dos anticuerpos diferentes contra dos regiones únicas de esta proteína objetivo confirman el mismo peso molecular aparente en nuestras pruebas.Este gen codifica una proteína integral de membrana de tipo II que es un 77% idéntica al antígeno CD209, una proteína de unión a la gp120 del VIH. Esta proteína, al igual que la CD209, se une eficazmente tanto a la molécula de adhesión intercelular 3 (ICAM3) como a la gp120 del VIH-1, y potencia la infección de las células T por el VIH-1. Este gen se encuentra en la zona 19p13.3, en un clúster con los genes CD209 y CD23/FCER2. Se han encontrado múltiples variantes de transcripción empalmadas alternativamente para este gen, pero no se ha determinado la validez biológica de algunas variantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | proteína tipo antígeno CD209 1; antígeno Cd209b; antígeno CD209b; CD209L; CD209L1; CD299; antígeno CD299; CLEC4M; lectina de tipo C familia de dominios de 4 miembros M; lectina de tipo C familia de dominios 4, miembro M; DC-SIGN2; DCSGNR; DC-SIGNR; Proteína relacionada con DC-SIGN; no integrina de acaparamiento ICAM-3 específica de células dendríticas 2; HP10347; ICAM-3 específica de hígado/ganglios linfáticos no integrina de acaparamiento; ICAM-3 no integrina de acaparamiento de hígado/ganglios linfáticos; lsign; L-SIGN; unión de manosa lectina tipo C DC-SIGNR; MGC129964; MGC47866 |
| Intervalo del ensayo | De 0,164 a 40 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,16 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9H2X3 |
| Símbolo de gen | CLEC4M |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |